Learn More
SI Analytics™ Valorador TitroLine™ 7500 KF TRACE M1
Código de producto. 15146052 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tipo:
Valorador KF culombimétrico
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Tipo Tamaño de la unidad
15146052 Valorador KF culombimétrico cada uno
1 options
Código de producto. 15146052 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220860
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
Aumente la precisión con la pantalla a todo color de alta visibilidad y los métodos estándar para diferentes aplicaciones. El valorador TitroLine™ 7500 KF trace M1 SI Analytics™ posee las características generales de valoración, pero ofrece un
  • La pantalla a todo color se puede ver fácilmente desde lejos y desde ángulos extremos
  • Almacene los resultados a través del puerto USB (formato PDF y CSV)
  • Incluye métodos estándar para diferentes aplicaciones (valoración, valor de blanco, reactivo componente 1 o 2)
  • El soporte de valoración gestiona la adición de disolvente y la muestra valorada extracción
  • Exactitud: 0,3 % a 1 mg de agua
  • Incluye: Valorador KF culombimétrico, alcance de suministro: unidad de valorador, electrodo generador TZ 1752 sin diafragma, soporte de valoración TM 235 KF con agitador y bomba integrados, recipiente de valoración TZ 1754, electrodo micro-doble de platino KF 11
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Valorador KF culombimétrico
Modelo TL 7500 KF trace M1
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Anchura (métrico) 15,3 cm
Fondo (métrico) 29,6 cm