Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 con agitador magnético
Código de producto. 15534923 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Línea Titro 7000
TitroLine 7000, 10 ml
TitroLine 7000, 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tamaño de la unidad
15534923 Línea Titro 7000 cada uno
13456979 TitroLine 7000, 50 ml cada uno
13456768 TitroLine 7000, 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15534923 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220960
Fecha estimada de envoi: 09-02-2027
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 con agitador magnético es el dispositivo de inicio ideal para la valoración potenciométrica con potencial de expansión y automatización.
  • Entrada de pH/mV con transductor de 24 bits Toma de electrodo según DIN 19 262 o adicionalmente con inserto de toma BNC Receptor RFID para SI Analytics Electrodos de identificación
  • Con agitador magnético TM 235
  • Válvula: PTFE/ETFE
  • Cilindro: vidrio de borosilicato 3.3
  • Mangueras: FEP, azul
  • Electrodo de pH/mV de alta resolución y entradas de temperatura para pH, ISE, redox (ORP) o valoraciones fotométricas
  • Entrada de electrodo polarizable para valoraciones de punto final establecido (punto muerto)
  • Modo de valoración de punto de equivalencia lineal (incemento fijo) y dinámico
  • Titulaciones a pH/mV y μPunto final A
  • También están disponibles el modo de valoración manual y las tareas de dosificación rutinarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de pantalla Gráfico en línea en color
Tipo Titulador potenciométrico
Incluye Varilla de soporte y pinza de valoración Z 305, fuente de alimentación 100-240 V, software TitriSoft 3.3 (TZ 3071)
Material Polipropileno
Modelo Línea Titro 7000
Precisión Del 0,05 al 0,07%
Intervalo (pH) Desde -3 hasta 18
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,6 x 15,3 x 45 cm