Learn More
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 con agitador magnético
Código de producto. 13456979 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Línea Titro 7000
TitroLine 7000, 10 ml
TitroLine 7000, 50 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo unitSize
13456979 TitroLine 7000, 50 ml cada uno
15534923 Línea Titro 7000 cada uno
13456768 TitroLine 7000, 10 ml cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 13456979 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220160
Fecha estimada de envoi: 15-10-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
SI Analytics™ TitroLine™ 7000 con agitador magnético es el dispositivo de inicio ideal para la valoración potenciométrica con potencial de expansión y automatización.
  • Entrada de pH/mV con transductor de 24 bits Toma de electrodo según DIN 19 262 o adicionalmente con inserto de toma BNC Receptor RFID para SI Analytics Electrodos de identificación
  • Con agitador magnético TM 235
  • Válvula: PTFE/ETFE
  • Cilindro: vidrio de borosilicato 3.3
  • Mangueras: FEP, azul
  • Electrodo de pH/mV de alta resolución y entradas de temperatura para pH, ISE, redox (ORP) o valoraciones fotométricas
  • Entrada de electrodo polarizable para valoraciones de punto final establecido (punto muerto)
  • Modo de valoración de punto de equivalencia lineal (incemento fijo) y dinámico
  • Titulaciones a pH/mV y μPunto final A
  • También están disponibles el modo de valoración manual y las tareas de dosificación rutinarias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de pantalla Gráfico en línea en color
Tipo Titulador potenciométrico
Incluye Unidad intercambiable WA 50 de 50 ml, con frasco de vidrio marrón para valorantes, adaptador para frascos GL 45 y S 40, tubos, tubo de goteo y punta de valoración
Material Polipropileno
Modelo TitroLine 7000, 50 ml
Precisión Del 0,05 al 0,07%
Intervalo (pH) Desde -3 hasta 18
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 29,6 x 15,3 x 45 cm