Description
- La brillante pantalla TFT permite una lectura perfecta incluso desde un lateral
- Las unidades intercambiables inteligentes almacenan todos los reactivos y datos de la unidad
- El reconocimiento automático inalámbrico de SCHOTT™ Instrumentos
- Los electrodos ID garantizan calibraciones y mediciones precisas
- 3 USB y 2 puertos RS-232 permiten conectar, por ejemplo, USB teclados, USB impresoras, USB medios de almacenamiento, agitadores, balanzas, PC y otros
- SI Analytics instrumentos
Specifications
Specifications
| Tipo | Unidad básica TitroLine 7000 |
| Incluye | Frasco de vidrio marrón para reactivos para valoración, adaptador para frascos GL 45 y S 40, mangueras, tubos de goteo y puntas de titulación. Con electrodo de combinación de pH L-pHT-A120MF-DIN-N y conjunto de tampones |
| Material | Polipropileno |
| Modelo | TL 7000-M2/20 |
| Intervalo de temperatura ambiente (métrico) | 10°C a 40°C |
| Volumen de la muestra (métrico) | 20 mL |
| Longitud (métrico) | 45 cm |
| Anchura (métrico) | 15,3 cm |
| Fondo (métrico) | 29,6 cm |