Learn More
SI Analytics™ Valorador automático TitroLine™ 5000
Código de producto. 15398293 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Modelo:
Titulador, unidad dosificadora de 20 ml
Titulador, unidad dosificadora de 50 ml
Tipo:
Titulador con electrodo
Valorador automático
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Modelo Tipo unitSize
15398293 Titulador, unidad dosificadora de 20 ml Titulador con electrodo cada uno
15314408 Titulador, unidad dosificadora de 50 ml Valorador automático cada uno
15324408 Titulador, unidad dosificadora de 50 ml Titulador con electrodo cada uno
15362367 Titulador, unidad dosificadora de 20 ml Valorador automático cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 15398293 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285225780
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
N.° de cat. 15314408 - TitroLine 5000 con unidad de dosificación de 20 ml
Unidad de dosificación montada y lista para usar de 20 ml, controlador manual, abrazadera de titulación, varilla de soporte, agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación de 100 a 240 V
N.º de cat. 15324408 - TitroLine 5000 con unidad de dosificación de 50 ml
Electrodo de pH y juego de tampones, con unidad de dosificación montada y lista para usar de 50 ml, controlador manual, abrazadera de titulación, varilla de soporte, agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación de 100 a 240 V
Obtenga fácilmente resultados precisos y rápidos sin necesidad de capacitación o conocimientos de titulación automática. SI Analytics™ TitroLine™ El titulador automático 5000 es la primera opción si busca un titulador automático fácil de usar para cualquier aplicación.
  • Entrada de medición de pH/mV de alta resolución para electrodos de pH, ORP, plata y otros mV
  • Entrada de pH/mV con toma de electrodo de acuerdo con DIN 19 262 o adicional con inserto de toma BNC (Z 860)
  • Entrada de medición de temperatura Pt 1000y NTC 30 (2 tomas de 4 mm) para la compensación automática de temperatura
  • Métodos estándar preinstalados para FOS/TAC, alcalinidad, acidez total en bebidas, cloruro
  • Unidad que funciona con las teclas del propio dispositivo, el controlador TZ 3880 y un teclado para PC opcional (USB)
  • Pantalla TFT con capacidad para gráficos
  • Valoración lineal y dinámica a puntos de equivalencia
  • Valoración en puntos finales de pH y mV
  • Conexión del agitador: Fuente de alimentación TM 50 directamente a través de la bureta de pistón
  • Entrada de medición de pH/mV de alta resolución para electrodos de pH, ORP, plata y otros mV
  • La misma función de dosificación y valoración manual que la bureta de pistón de Titronic™ 300
  • Aplicaciones típicas:
    • Valor de pH, alcalinidad (valor p+m)
    • FOS/TAC
    • Nitrógeno total Kjeldahl
    • Índice de permanganato y DQO
    • Cloruro en aguas residuales
Certifications
Con marcado CE: CEM: 2004/108/EG; seguridad EG- Directive 2006/95
Compliance
ISO 8655, parte 6
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ISO 8655, parte 6, Marca CE: CEM: 2004/108/EG; seguridad EG- Directive 2006/95
Tipos de conector 1 x USB-A y 1 x USB-B, 2 x RS-232-C
Descripción Valorador automático
Tipo de pantalla TFT con capacidad para gráficos
Tipo Titulador con electrodo
Para utilizar con (aplicación) Determinación del cloruro en aguas residuales, índice de permanganato y DQO, nitrógeno Kjeldhal total, FOS/TAC, valor de pH, alcalinidad
Incluye Unidad básica con electrodo de pH y conjunto de tampones, con unidad dosificadora montada lista para su uso de 20 ml, controlador manual, pinza de valoración, varilla de soporte, agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación 100-240 V
Modelo Titulador, unidad dosificadora de 20 ml
Resolución Resolución de pantalla: De 0,005 a 0,025 ml; resolución de bureta: 8000
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Anchura (métrico) 13,5 cm
Fondo (métrico) 20,5 cm
Requisitos eléctricos De 100 a 240 V; 50/60 Hz, entrada de potencia 30 VA
Tensión De 100 a 240 v
Frecuencia 50/60 Hz