Includes
N.° de cat. 15314408 - TitroLine 5000 con unidad de dosificación de 20 ml
Unidad de dosificación montada y lista para usar de 20 ml, controlador manual, abrazadera de titulación, varilla de soporte, agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación de 100 a 240 V
N.º de cat. 15324408 - TitroLine 5000 con unidad de dosificación de 50 ml
Electrodo de pH y juego de tampones, con unidad de dosificación montada y lista para usar de 50 ml, controlador manual, abrazadera de titulación, varilla de soporte, agitador magnético TM 50 y fuente de alimentación de 100 a 240 V
- Entrada de medición de pH/mV de alta resolución para electrodos de pH, ORP, plata y otros mV
- Entrada de pH/mV con toma de electrodo de acuerdo con DIN 19 262 o adicional con inserto de toma BNC (Z 860)
- Entrada de medición de temperatura Pt 1000y NTC 30 (2 tomas de 4 mm) para la compensación automática de temperatura
- Métodos estándar preinstalados para FOS/TAC, alcalinidad, acidez total en bebidas, cloruro
- Unidad que funciona con las teclas del propio dispositivo, el controlador TZ 3880 y un teclado para PC opcional (USB)
- Pantalla TFT con capacidad para gráficos
- Valoración lineal y dinámica a puntos de equivalencia
- Valoración en puntos finales de pH y mV
- Conexión del agitador: Fuente de alimentación TM 50 directamente a través de la bureta de pistón
- Entrada de medición de pH/mV de alta resolución para electrodos de pH, ORP, plata y otros mV
- La misma función de dosificación y valoración manual que la bureta de pistón de Titronic™ 300
- Aplicaciones típicas:
- Valor de pH, alcalinidad (valor p+m)
- FOS/TAC
- Nitrógeno total Kjeldahl
- Índice de permanganato y DQO
- Cloruro en aguas residuales
Certifications
Con marcado CE: CEM: 2004/108/EG; seguridad EG- Directive 2006/95
Compliance
ISO 8655, parte 6
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ISO 8655, parte 6, Marca CE: CEM: 2004/108/EG; seguridad EG- Directive 2006/95 |
| Tipos de conector | 1 x USB-A y 1 x USB-B, 2 x RS-232-C |
| Descripción | Valorador automático |
| Tipo de pantalla | TFT con capacidad para gráficos |
| Tipo | Valorador automático |
| Para utilizar con (aplicación) | Determinación del cloruro en aguas residuales, índice de permanganato y DQO, nitrógeno Kjeldhal total, FOS/TAC, valor de pH, alcalinidad |
| Incluye | Unidad básica sin electrodo, con unidad de dosificación de 50 ml montada y lista para usar, controlador manual, abrazadera de titulación, varilla de soporte, agitador magnético TM 50 y suministro eléctrico de 100-240 V |
| Modelo | Titulador, unidad dosificadora de 50 ml |
| Resolución | Resolución de pantalla: De 0,005 a 0,025 ml; resolución de bureta: 8000 |
| Intervalo de temperatura ambiente (métrico) | 10°C a 40°C |
| Mostrar más |