Learn More
BRAND™ Tubo de valoración Titrette™
Código de producto. 11643219 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Número de serie 01K
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11643219 Número de serie 01K cada uno
1 options
Código de producto. 11643219 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 707529
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Tubo de valoración con tapón de rosca para Titrette™
  • Tubos de valoración para Titrette
  • Anote el número de serie de su Titrette™ o cilindro de dosificación
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Volumen (métrico) De 25 a 50 ml
    Para utilizar con (equipo) Número de serie 01K
    Incluye Válvula de descarga/recirculación integrada