Learn More
BRAND™ Cilindro dispensador Titrette™ con bloque de válvulas
Código de producto. 11653219 Tienda Brand Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Titrette 25 mL, del número de serie 01K
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
11653219 Titrette 25 mL, del número de serie 01K cada uno
1 options
Código de producto. 11653219 Proveedor BRAND™ N.º de proveedor 707535
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cambio estructural desde el número de serie 01K
Se ha cambiado el montaje del tubo de valoración en el bloque de válvulas. Al solicitar piezas de repuesto, debe tenerse en cuenta el número de serie.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) Titrette 25 mL, del número de serie 01K
Incluye Bloque de válvulas