Learn More
SI Analytics™ Valorador TitroLine™ 7500 KF Trace Module 3
Código de producto. 15372477 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Frecuencia:
50/60 Hz
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Frecuencia unitSize
15372477 50/60 Hz cada uno
1 options
Código de producto. 15372477 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285220880
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
TitroLine™ 7500 KF Trace es un valorador culombimétrico compacto y fácil de usar para la determinación del agua de acuerdo con Karl Fischer (KF) con un intervalo de funcionamiento típico de 1 ppm - 5 % de agua.
  • Valorador automático para la valoración KF culombimétrica
  • Pantalla a todo color de alta visibilidad, que se puede ver fácilmente desde distancias y ángulos extremos
  • Incluye hasta tres puertos USB, una LAN y dos RS232 para la expansión y conexión de dispositivos
  • Exporte los resultados como PDF o CSV, también a redes
  • Características específicas para el TitroLine 7500 KF Trace
  • Valoración KF culombimétrica con determinación y corrección de desviación automáticas
  • Con métodos estándar para diversas aplicaciones, como agua en %, agua en ppm, agua con estufa KF, etc.
  • Valor medio de las funciones estadísticas y desviación estándar relativa
  • Salida configurable: Corto, estándar con curva, GLP
  • Producción de resultados en ppm, %, mg, μg y mg/l. Unidad ajustable individualmente
  • También es apto para la determinación del número de bromos
  • Editor de fórmulas para cálculos individuales
  • Gestión de usuarios/contraseña
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Compatibilidad con EMC de acuerdo con la Directiva del Consejo: 2004/108/EG; normas armonizadas aplicadas: EN 61326-1:2006; Directiva de baja tensión conforme a las bases de prueba de la Directiva del Consejo 2006/95/EG EN 61 010, Apartado 1
Detalles de gestión de datos 3 x USB (2 x USB-A y 1 x USB-B), 2 x RS-232-C y 1 x LAN
Incluye Unidad básica, electrodo de generador TZ 1752 con unión + cable de conexión, agitador magnético TM 235 (hasta 500 ml, de 500 a 2000 rpm), varilla de soporte, recipiente de valoración TZ 1751, microelectrodo de platino doble KF 1150, fuente de alimentación
Material Carcasa de polipropileno, teclado frontal recubierto de poliéster
Modos de medición Electrodo indicador de entrada de medición: Conector para electrodo de platino doble con tomas de 2 x 4 mm
Fuente de alimentación De 100 a 240 V; 50/60 Hz, entrada de suministro eléctrico: 30 VA
Intervalo de humedad relativa Máx. 80 % para temperaturas de hasta 31 °C, disminución lineal de hasta 50 % de humedad relativa a una temperatura de 40 °C
Intervalo de temperatura ambiente (métrico) 10°C a 40°C
Tensión 100/240 V; potencia de entrada: 30 VA
Frecuencia 50/60 Hz