Learn More
SI Analytics™ Recipiente de valoración
Código de producto. 10672832 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
De 3 a 10 ml
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
10672832 De 3 a 10 ml cada uno
1 options
Código de producto. 10672832 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285213499
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
El recipiente de valoración SI Analytics™ es un recipiente con control de temperatura provisto de un revestimiento doble con 5 aberturas.
  • Recipiente de valoración controlado por temperatura
  • Doble revestimiento
  • 4 aperturas NS 14.5 y 1 apertura NS 7.5
  • Incluye una punta de microvaloración con inserto de PTFE y tubo de suministro de gas
  • Diseño micro
  • <
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Recipiente de valoración
Incluye Punta de microvaloración con inserto de PTFE y tubo de suministro de gas
Tamaño 4 de NS 14.5, 1 x de 7.5
Volumen (métrico) De 3 a 10 ml