Learn More
SI Analytics™ Punta de valoración
Código de producto. 10253701 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Longitud (métrico) Tamaño de la unidad
10253701 120 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10253701 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285213717
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
La punta de valoración SI Analytics™ es un conector para frascos de bureta de 20 ml y 50 ml.
  • 120 mm de longitud
  • Capilar de Ø 0,8 mm
  • Para frascos de bureta de 20 ml y 50 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) Capilar de 0,8 mm
Longitud (métrico) 120 mm