Learn More
SI Analytics™ Punta de valoración
Código de producto. 10663222 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,7 mm
0,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) Tamaño de la unidad
10663222 0,8 mm cada uno
10287781 0,7 mm paquete de 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10663222 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285214265
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-10-2026
La punta de valoración SI Analytics™ está diseñada para conectalar a un valorador y aumentar la precisión en la aplicación de valoración.
  • Punta para valorador
  • Para su uso con las series TITRONIC™ y las series TitroLine™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 0,8 mm
Tipo Punta de valoración
Longitud (métrico) 180 mm