Learn More
SI Analytics™ Punta de valoración
Código de producto. 10287781 Tienda SI Analytics Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro (métrico):
0,7 mm
0,8 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro (métrico) unitSize
10287781 0,7 mm paquete de 5
10663222 0,8 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10287781 Proveedor SI Analytics™ N.º de proveedor 285227263
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La punta de valoración SI Analytics™ está diseñada para conectalar a un valorador y aumentar la precisión en la aplicación de valoración.
  • Punta para valorador
  • Para su uso con las series TITRONIC™ y las series TitroLine™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Azul
Diámetro (métrico) 0,7 mm
Tipo Punta de valoración
Para utilizar con (equipo) TITRONIC™ Basic, TitroLine™ Easy y TA 05 a TA 50 plus