Learn More
Heidolph™ Paquete Titramax 1000
Código de producto. 10355582 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 150 a 1350 rpm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo de velocidad unitSize
10355582 De 150 a 1350 rpm cada uno
1 options
Código de producto. 10355582 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5441220900
Incluye Titramax 1000, módulo de calentamiento y campana incubadora plana. El paquete Titramax 1000 proporciona todos los componentes necesarios para las necesidades del sistema de incubación y agitación de microplacas en un paquete conveniente.
El paquete incluye
  • Un agitador de plataforma vibratoria Titramax 1000
  • Un módulo calentador
  • Una campana extractora con incubación plana
Titramax 1000 permite el uso de 6 placas de microtitulación para aumentar su rendimiento en un 50%. Este modelo es adecuado para el sistema de incubadora modular y se recomienda para aplicaciones que requieren un control de temperatura variable hasta 65 °C. La órbita de vibración de 1,5 mm realiza una mezcla suave con mejores resultados utilizando volúmenes de muestra pequeños.
  • Establezca y ajuste continuamente la velocidad variable en la perilla de control analógica de 150 a 1350 rpm
  • Un temporizador de proceso analógico permite el funcionamiento sin supervisión y puede configurarse de 1 a 120 minutos. Cuando el tiempo establecido ha transcurrido suena una alarma acústica y se detiene el funcionamiento
  • Titramax 1000 es un modelo de tamaño mediano y acepta capacidades de carga de 5 kg.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 1,5 mm
Capacidad portante (métrico) 5 kg
Intervalo de velocidad De 150 a 1350 rpm
Intervalo de temperatura (métrico) 65 °C (máx.)
Vataje 31 W
Tipo de producto Agitador de microplacas
Capacidad portante (imperial) 11 lb.
Certificaciones/conformidad DIN EN 60529 IP 30
Intervalo de temperatura (imperial) Hasta 149 °F
Dimensiones interiores (F x An x Al) 375 x 320 x 125 mm
Dimensiones de la plataforma (L x An) 290 x 258 mm
Peso (imperial) 14.3 lb.
Peso (métrico) 6,5 kg
Tipo de controlador Electrónico
Modelo Titramax 1000
Incluye Titramax 1000, módulo de calentamiento, campana de incubación plana
Intervalo del temporizador De 1 a 120 min