Learn More
Heidolph™ Mezclador/Agitador Titramax 101
Código de producto. 10101031 Tienda Heidolph Instruments Productos
Change view
Click to view available options
Órbita:
3 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Órbita unitSize
10101031 3 mm cada uno
1 options
Código de producto. 10101031 Proveedor Heidolph™ N.º de proveedor 5441130000
El agitador/mezclador Titramax 101 es una unidad compacta y que ahorra espacio, acepta capacidades de carga de 2 kg y espacio para cuatro placas de microtitulación.
  • La órbita de vibración de 3 mm realiza una mezcla suave con mejores resultados utilizando volúmenes de muestra más grandes
  • Velocidad configurable y regulable de forma continua de 150 a 1.350 rpm.
  • El temporizador de proceso analógico se puede configurar de 1 a 120 minutos para funcionamiento sin supervisión.
  • Alarma acústica y desconexión al finalizar el funcionamiento del temporizador
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Órbita 3 mm
Capacidad portante (métrico) 2 kg
Intervalo de velocidad De 150 a 1350 rpm
Vataje 31 W
Tipo de producto Mezclador agitador
Capacidad portante (imperial) 4.4 lb.
Certificaciones/conformidad Clase de protección DIN EN 60529, IP 30
Modelo Titramax 101
Intervalo del temporizador De 1 a 120 min