Learn More
Invitrogen™ QuantiGene™ Plex Automation Setup Kit
Código de producto. 32045022
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
6 Tests
Tamaño de la unidad:
6 tests
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
32045022 6 Tests 6 tests
1 options
Código de producto. 32045022 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor QGPSETUP384
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
The QuantiGene Plex Automation Setup Kit enables setup, testing, and validation of instruments to automate crucial steps of the QuantiGene Plex 384-well assay protocol.
The QuantiGene Plex Automation Setup Kit enables setup, testing, and validation of instruments to automate crucial steps of the QuantiGene Plex 384-well assay protocol, such as liquid handling and plate washing, before running an actual assay with valuable sample. The user guide describes how to adjust and optimize an automated magnetic plate washer as needed during the QuantiGene Plex 384-well assay workflow in order to ensure optimal performance and avoid bead loss.
Each kit provides six optimization tests for automated magnetic plate washing.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Clasificación de canales Virology
Formato 384-well
Para utilizar con (equipo) FLEXMAP 3D™ INTELLIFLEX™
Contenido y almacenamiento Virology
Línea de productos QuantiGene™ Plex
Tipo de producto Automation Setup Kit
Cantidad 6 Tests
Condiciones de envío Wet Ice