Learn More
MP Biomedicals™ Puntas de pipeta MultiStepper de Titertek™ Finnpipette™
Código de producto. 11489615 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Formato:
A granel
Gradilla
Tamaño de la unidad:
paquete de 1000
paquete de 960
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Esterilidad Formato Tamaño de la unidad
11489615 No estéril A granel paquete de 1000
11409625 Estéril Gradilla paquete de 960
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11489615 Proveedor MP Biomedicals™ N.º de proveedor 0977943C2
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    166.00€
    157.50€ / paquete de 1000
    Ahorro 8.50€
    5% Descuento
Fecha estimada de envoi: 21-01-2027
Puntas hidrófobas con un coeficiente de fricción muy bajo
Específicamente para la pipeta Multistapper de 8 canales Titertek™/Labsystems
  • Fabricado con material de polipropileno virgen
  • Viene con filtros hidrófobos compatibles con el robot (de gran micra) para eliminar la contaminación de los instrumentos.
  • 96 puntas por gradilla
  • Volumen: 1500 μL
Especificaciones
Volumen (métrico) 1500 μl
Esterilidad No estéril
Color Natural
Formato A granel