Learn More
DiversifiedBiotech Título Tops con 100 Pk.
Descripción
- Función de precorte
- Película de microplaca de polietileno perforable para evitar la contaminación entre pocillos
- Las pestañas finales facilitan la colocación y extracción de la película.
- Título Tops con 100 Pk.
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Material | Polietileno |
| Esterilidad | Estéril |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Cantidad | 100/Pk. |
| Tipo de producto | El título supera los sellos |
| adhesivo/a/s | Acrílico |
| Perforable | Yes |