Learn More
Alambre de titanio, 2 mm de diámetro, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15435945
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435945 5 Pc. paquete de 5
15444735 25 Pc. paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15435945 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010397.KJ
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Aspecto Silver Gray wire
Densidad 4.506g/cm3
Cantidad 5 Pc.
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈12,9 g/pieza