Learn More
Alambre de titanio, 99,7 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385779
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 Pc.
50 Pc.
Tamaño de la unidad:
paquete de 10
paquete de 50
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385779 10 Pc. paquete de 10
11355868 50 Pc. paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385779 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010395.KK
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: aprox. 12,9 g/pc
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray wire
Densidad 4.506g/cm3
Cantidad 10 Pc.
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.7% (Metals basis)
Formulario Alambre, ≈2,32 g/m, templado: recocido