Learn More
Lámina fina de titanio, 99,8 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11335797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
90 x 90 mm
90 x 560 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11335797 90 x 90 mm cada uno
11345797 90 x 560 mm cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11335797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043476.YK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    157.08€
    126.65€ / paquete de 1
    Ahorro 30.43€
    19% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Añadir a la cesta
Forma: a0,46 g/90x90 mm, sin agujeros no certificado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Gris
Aspecto Dark Gray foil
Densidad 4.506g/cm3
Cantidad 90 x 90 mm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.8% (Metals basis)