Learn More
Lámina delgada de titanio, 0,0127 mm de grosor, 99,6 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
90 x 100 mm
90 x 500 mm
Tamaño de la unidad:
23 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379768 90 x 100 mm 23 Kg
11389768 90 x 500 mm 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11379768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044243.6N
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-32-6 | Molecular Formula: Ti | Molecular Weight: 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium Thinfoil
Nombre de nota 0.0127mm (0.0005 in.) thick, Light Tight
Cantidad 90 x 100 mm
Olor Odorless
Peso ≈0.515g/90x100mm
Formulario Lámina fina, ≈ 0,515g/90x100 mm, hermética a la luz
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.6%
Grado Comercial puro 4