Learn More
Comprimidos de titanio, BUCHI
Código de producto. 13564700 Tienda Buchi Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1000 Tablets
Tamaño de la unidad:
1000 tabletas
13564700 1000 Tablets 1000 tabletas
1 options
Código de producto. 13564700 Proveedor Buchi N.º de proveedor 11057980
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Forma física Sólido
Cantidad 1000 Tablets
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Kjeldahl Tablets Titanium
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: copper(II) sulphatepentahydrate