Learn More
Estándar de titanio para ICP , 10.000 μg/mL en H2O /0,24 F, SPEX CertiPrep™
Tienda SPEX Certiprep ProductosDescripción
Includes
Certificado de análisis trazable al NIST conforme a ISO/IEC 17025 e ISO/IEC Guía 34, hoja de datos de seguridad
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
| Analito | Concentración |
|---|---|
| Ti | 10.000 μg/mL |
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium Standard |
| Envase | Frasco de LDPE lixiviación triple |
| Certificado de análisis | Assurance Certificate of Analysis reports up to 30 elements at ppb levels. |
| Concentration or Composition Notes | Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis. |
| Técnica | AA, ICP |
| Para utilizar con (equipo) | AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos |
| Tipo | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | H2O/2.4% F |
| Cantidad | 125 mL |
| Grado | Assurance |
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio