Learn More
Objetivo de pulverización de titanio, 76,2 mm de diámetro x 6,35 mm de grosor, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444895
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444895 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15444895 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 043045.KS
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium sputtering target
Nombre de nota 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 7440-32-6
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ti
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
Nombre IUPAC titanio
Peso molecular (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Porcentaje de pureza 99.995%