Learn More
Objetivo de pulverización de titanio, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,7% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium sputtering target |
| Nombre de nota | 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick |
| Cantidad | 1 Ea. |
| CAS | 7440-32-6 |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula molecular | Ti |
| Número MDL | MFCD00011264,MFCD00151301 |
| Sinónimo | oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1 |
| Información de solubilidad | Insoluble in water. |
| Mostrar más |