Learn More
Esponja de titanio, 3-19 mm, 99,95 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium sponge |
| Color | Gris |
| Nombre de nota | 3 to 19mm (0.12 to 0.75 in.) |
| Cantidad | 5 kg |
| Olor | Odorless |
| Formulario | Esponja |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Número UN | UN2878 |
| Porcentaje de pureza | 99.95% |