Learn More
Esponja de titanio, 25,4 mm (1,0 in)& abajo, 99,7% (base metales)
Código de producto. 11390739
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11390739 50 g 50 g
11370739 5 g 5 g
11380739 250 g 250 g
11300749 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11390739 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 010582.18
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47,87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium sponge
Cantidad 50 g
Olor Odorless
Tamaño de partículas 25.4mm (1.0 in.) & down
Formulario Esponja
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2878
Porcentaje de pureza 99.7%
RU– Solo para uso en investigación