Learn More
Bolo de titanio, 9,5 mm de diámetro x 9,5 mm de longitud, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Titanium slug |
| Nombre de nota | 9.5mm (0.37 in.) dia. x 9.5mm (0.37 in.) length |
| Cantidad | 5 Pc. |
| Olor | Odorless |
| Peso | ≈3g/slug |
| Formulario | ≈3 g/bolo |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Porcentaje de pureza | 99.995% |