Learn More
Bolo de titanio, 6,35 mm de diámetro x 6,35 mm de longitud, Puratronic™, 99,995 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11344528
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 Slugs
5 Slugs
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
paquete de 5
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11344528 5 Slugs paquete de 5
11354528 25 Slugs paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11344528 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042392.QJ
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium slug
Nombre de nota 6.35mm (0.25 in.) dia. x 6.35mm (0.25 in.) length
Cantidad 5 Slugs
Olor Odorless
Peso ≈0.9g/slug
Formulario ≈0,9 g/bolo
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Porcentaje de pureza 99.995%
Grado Puratronic