Learn More
Siliciuro de titanio, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382178
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382178 50 g 50 g
11392178 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382178 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 013088.18
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 12039-83-7 | Si2Ti | 104.037 g/mol
Titanium silicide is used in the semiconductor industry. It is also used in the fabrication of transistors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12039-83-7
Fórmula molecular Si2Ti
Peso molecular (g/mol) 104.037
Número MDL MFCD00151541
Clave InChI DFJQEGUNXWZVAH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium silicide, titanium disilicide, titanium silicide tisi2, titanium silicide, tisi, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, titanium silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
PubChem CID 6336889
Nombre IUPAC bis($l{2}-silanilideno)titanio
SMILES [Si]=[Ti]=[Si]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium silicide
Punto de fusión 1760°C
Color Gris
Forma física Polvo de malla -200
Cantidad 50 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal TiSi2
Número UN UN3178
Información de solubilidad Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 104.07
Porcentaje de pureza 99.5%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium silicide
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Sólido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium silicide