Learn More
Varilla de titanio, 6,4 mm de diámetro, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11351529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11351529 4 x 25 cm paquete de 4
11331529 5 cm 5 cm
11341529 25 cm 25 cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11351529 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 014001.CZ
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Forma: Aprox. 1,45 g/cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray rod
Cantidad 4 x 25 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈1,45 g/cm