Learn More
Varilla de titanio, 6,4 mm de diámetro, 99,99% (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11331529
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 cm
25 cm
4 x 25 cm
Tamaño de la unidad:
25 cm
5 cm
paquete de 4
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11331529 5 cm 5 cm
11341529 25 cm 25 cm
11351529 4 x 25 cm paquete de 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11331529 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Alfa Aesar missing translation for 'supplierNo' 014001.BQ
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Forma: Aprox. 1,45 g/cm
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7440-32-6
Fórmula molecular Ti
Peso molecular (g/mol) 47.87
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Nombre IUPAC titanio
SMILES [Ti]
Specifications
Nombre del producto químico o material Titanium
Color Plata a gris
Aspecto Silver Gray rod
Densidad 4.506g/cm3
Cantidad 5 cm
Olor Odorless
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99% (Metals basis)
Formulario Varilla, ≈1,45 g/cm