Learn More
Placa de titanio, 6 mm de grosor, 100x100 mm, Puratronic™, 99,999 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444765 1 Pc. cada uno
1 options
Código de producto. 15444765 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036680.KG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 28-09-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7440-32-6 | Ti | 47.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium plate
Nombre de nota 6mm (0.2 in.) thick, 100x100mm (3.9 x 3.9 in.)
CAS 7440-32-6
Cantidad 1 Pc.
Olor Odorless
Peso ≈271g/pc
Formulario Placa
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular Ti
Número MDL MFCD00011264,MFCD00151301
Sinónimo oremet, alloy, cp, vt1, c.p., contimet 30, jistp28, titanium-125, ii hydride, titan vt 1-1
Clave InChI RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Ti]
Nombre IUPAC titanio
Peso molecular (g/mol) 47.87
PubChem CID 23963
ChEBI CHEBI:33341
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado Puratronic