Learn More
Óxido de titanio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11398768
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11398768 10 g 10 g
11308778 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11398768 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041635.09
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Para deposición al vacío
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12065-65-5
Número MDL MFCD00210650
Sinónimo Trititanium pentoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium oxide
Punto de fusión 1800°C
Nombre de nota Pellets, ≈8 to 9mm dia. x 7 to 9mm thick
Color Negro
Forma física Sedimentos, aprox. 8-9 mm de diámetro x 7-9 mm de grosor
Cantidad 10 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal Ti3O5
Porcentaje de pureza 99.9%
Densidad 4.20 g/mL