Learn More
Óxido de titanio, 99,9 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349057
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349057 25 g 25 g
11339057 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349057 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 039000.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Útil para aplicaciones fotográficas voltaicas. Desempeña un papel importante como fotocatalizador bajo radiación de luz visible. Los nanotubos de óxido de titanio tratados desempeñan un papel importante en el desarrollo de la hidroxi apatita a nanoescala. También se utiliza como catalizadores.
Nanocrystalline titanium oxide electrodes is useful for photo voltaic applications. It plays an important role as photocatalyst under visible light radiation. Treated titanium oxide nanotubes play a significant part in the development of nano-scale hydroxy apatite. It is too utilized as catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 12065-65-5
Fórmula molecular Ti3O5
Número MDL MFCD00210650
Sinónimo Trititanium pentoxide
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium oxide
Punto de fusión 1800°C
Forma física Piezas de 3-10 mm
Cantidad 25 g
Información de solubilidad Soluble in hot concentrated sulfuric acid,hydrofluoric acid and alkali.
Porcentaje de pureza 99.9%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.2
Densidad 4.2