Learn More
Objetivo de pulverización de nitruro de titanio, 50,8 mm de diámetro x 3,18 mm de grosor, 99,5 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15444845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15444845 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15444845 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 041110.KS
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Fuente de pulverización de magnetrón
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium nitride sputtering target
Color Gris
Nombre de nota 50.8mm (2.0 in.) dia. x 3.18mm (0.125 in.) thick
Cantidad 1 Ea.
CAS 25583-20-4
Formulario Material prensado en caliente
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular NTi
Número MDL MFCD00049596
Sinónimo titanium nitride, titanium nitride tin, nitridotitanium, unii-6rw464feff, titannitrid, titaniumylidyneamine, titanium mononitride, titanium nitride, <3 mum, 6rw464feff, titanium nitride tin grade a
Clave InChI NRTOMJZYCJJWKI-UHFFFAOYSA-N
SMILES N#[Ti]
Nombre IUPAC azanilidinotitanio
Peso molecular (g/mol) 61.87
PubChem CID 93091
Formula Weight (peso de la fórmula) 61.91
Porcentaje de pureza 99.5%