Learn More
Óxido de titanio(IV), rutilo, cristal simple
Código de producto. 15491447
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 Ea.
Tamaño de la unidad:
cada uno
15491447 1 Ea. cada uno
1 options
Código de producto. 15491447 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 036425.KT
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide, rutile
Nombre de nota Single crystal, 0.5mm thick x 10mm x 10mm
CAS 1317-80-2
Cantidad 1 Ea.
Fórmula molecular O2Ti
Número MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Ti]=O
Nombre IUPAC dioxotitanio
Peso molecular (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9
Olor Odorless
Densidad 4.23 g/mL