Learn More
Titanium(Iv) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15611390 Tienda Solstice Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15611390 25 kg 25 Kg
15601390 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15611390 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 1402125KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(Iv) Oxide
Cantidad 25 kg
Fórmula lineal TiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Densidad 4.26g/mL at 25°C