Learn More
Titanium(Iv) Oxide, ReagentPlus™, Honeywell™
Código de producto. 15601390 Tienda Honeywell Research Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
25 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
25 Kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15601390 1 kg 1 Kg
15611390 25 kg 25 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15601390 Proveedor Honeywell Research Chemicals N.º de proveedor 140211KG
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Grado de reactivo,≥99%
  • ≥95 % para el uso general en laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(Iv) Oxide
Cantidad 1 kg
Fórmula lineal TiO2
Número UN NONH for all modes of transport
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.87g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado ReagentPlus
Densidad 4.26g/mL at 25°C