Learn More
Óxido de titanio(IV), soporte catalizador, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470720
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
5 Kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470720 5 kg 5 Kg
11450720 250 g 250 g
11460720 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470720 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044429.A7
Solicitar formato a granel o personalizado
Anatasa, propiedades típicas = S.A. > 150m2/g, diámetro de poro medio 140 Å, volumen total de poro 0,38 cc/g, densidad de embalaje 0,90 kg/l, contiene 1 % S (como SO4)
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1317-70-0
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269,MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide, catalyst support
Nombre de nota 1/8 in. Pellets
Forma física Sedimentos de 3,175 mm (0,125 pulg.)
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9