Learn More
Óxido de titanio (IV), 99,999 %, (base de trazas metálicas), predominantemente rutilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10236970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10236970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10698884 1 g Frasco de vidrio 1 g
11944151 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10236970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194340050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 13463-67-7 | Molecular Formula: O2Ti | Molecular Weight: 79.87 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2900.0°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide
Punto de fusión 1855.0°C
Nombre de nota 99.999%
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 5 g
Envase Frasco de vidrio
Gravedad específica 4.23
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.999%
Densidad 4.2300g/mL
Fórmula lineal TiO2
Índice Merck 15,9628
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.88
Porcentaje de pureza 99.999%
Grado base de trazas de metales