Learn More
Óxido de titanio(IV), +98 %, polvo de anatasa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10122392 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 KG
100 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10122392 1 kg Frasco de plástico 1 KG
10328590 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10122392 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 213580010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 2900.0°C
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) oxide
Punto de fusión 1855.0°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco
pH 7.3 to 8.3 (aq. suspension)
Forma física Polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min
Fórmula lineal TiO2
Índice Merck 15, 9628
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.88
Porcentaje de pureza ≥98%
Envase Frasco de plástico
Gravedad específica 4.23
Densidad 4.2300g/mL