Learn More
Óxido de titanio(IV), 20-35 % en dispersión coloidal de H2O, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11495250
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
5 Kg
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11495250 5 kg 5 Kg
11475250 500 g 500 g
11485250 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11495250 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 044517.A7
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
Protección UV en revestimientos transparentes
UV protection in clear coatings. Photo electrodes of varying properties can be made using colloidal suspensions of titanium(IV) oxide nanoparticles.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13463-67-7
Fórmula molecular O2Ti
Peso molecular (g/mol) 79.87
Número MDL MFCD00011269 MFCD00210650
Clave InChI GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Nombre IUPAC dioxotitanio
SMILES O=[Ti]=O
Especificaciones
Punto de ebullición 368°C
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) oxide
Nombre de nota Colloidal dispersion
Cantidad 5 kg
Densidad 1.26 g/mL
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 79.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 20 to 35% in H2O