Learn More
n-Butóxido de titanio(IV), + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10521281 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
2 kg
10 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 Kg
2 Kg
250 g
500 g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10521281 250 g Frasco de vidrio 250 g
10216470 500 g Frasco de vidrio 500 g
10104900 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10782261 2 kg Frasco de vidrio 2 Kg
15204694 10 kg Tambor de plástico 10 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 10521281 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 223192500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 5593-70-4 | C16H36O4Ti | 340.35 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5593-70-4
Fórmula molecular C16H36O4Ti
Peso molecular (g/mol) 340.35
Número MDL MFCD00009433
Clave InChI FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
Nombre IUPAC butan-1-ol; titanio
SMILES CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) n-butoxide
Nombre de nota 99%
Punto de fusión -75°C
Color De incoloro a amarillo
Densidad 0.9900g/mL
Punto de ebullición 310.0°C to 314.0°C
Temperatura de inflamación 47°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ti[O(CH2)3CH3]4
Índice de refracción 1.486
Cantidad 250 g
Gravedad específica 0.99
Información de solubilidad Solubility in water: rapidly hydrolized by water. Other solubilities: miscible with most common organic solvents
Viscosidad 50-80 mPa.s (20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 340.35
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) n-butoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.