Learn More
Metilfenóxido de titanio(IV), téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 11423780
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
250 g
1 kg
Tamaño de la unidad:
1 Kg
10 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11423780 10 g 10 g
11413780 250 g 250 g
11433780 1 kg 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11423780 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 089454.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28503-70-0
Fórmula molecular C28H28O4Ti
Número MDL MFCD00061534
Sinónimo Titanium(IV) cresylate
Especificaciones
Punto de ebullición 230°C to 240°C (0.01mmHg)
Nombre del producto químico o material Titanium (IV) methylphenoxide
Punto de fusión -36°C
Color Rojo
Forma física Líquido
Cantidad 10 g
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.43
Grado Técnico
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 1.055 g/mL