Learn More
Isopropóxido de titanio (IV), TRC
Código de producto. 30448958
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30448958 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30448958 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT4468001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) Isopropoxide
CAS 546-68-9
Fórmula molecular C12 H28 O4 Ti
Cantidad 1 g
Sinónimo Isopropyl Alcohol Titanium(4+) Salt Titanium Isopropoxide (Ti(OC3H7)4) (7CI), 5N, 5N (titanate), A 1, A 1 (titanate), AKT 872, Bistrater H-NDH 510C, Isopropyl Orthotitanate, Isopropyl Titanate(IV) ((C3H7O)4Ti), NDH 510C, Orgatix TA 10, TA 10, TIPT, TPT, TPTA 1, Tetraisopropanolatotitanium, Tetraisopropoxytitanium, Tetraisopropoxytitanium(IV), Tetraisopropyl Orthotitanate, Tetraisopropyl Titanate, Tetrakis(isopropanolato)titanium, Tetrakis(isopropoxy)titanium, Tetrakis(isopropylato)titanium(IV), Tetrakis(isopropyloxy)titanium, Tilcom TIPT, Titaium tetraisopropoxide, Titanium Isopropoxide, Titanium Isopropylate, Titanium Tetraisopropoxide, Titanium Tetraisopropylate, Titanium Tetrakis(iso-propoxide), Titanium Tetrakis(isopropoxide), Titanium(4+) Isopropoxide, Titanium(IV) isopropoxide, Tetrakis(1-methylethoxy)titanium, Titanum-(IV)-isopropoxide, Tyzor TPT, Vertec RJCE, Vertec TIPT, Vertec XI 900, Vertec XL 110
Fórmula InChI InChI=1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
SMILES CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Nombre IUPAC tetra(propan-2-iloxi)titanio
Peso molecular (g/mol) 284.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.1467