Learn More
Isopropóxido de titanio (IV), +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10164953 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 LT
2,5 LT
250 ml
5 ML
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10164953 1 L Frasco de vidrio 1 LT
10144020 5 mL Frasco de vidrio 5 ML
10792041 250 mL Frasco de vidrio 250 ml
11934611 2.5 L Frasco de vidrio 2,5 LT
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10164953 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 194700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    135.00€
    121.65€ / 1 litros
    Ahorro 13.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Ácido de Lewis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 546-68-9
Fórmula molecular C12H28O4Ti
Peso molecular (g/mol) 284.26
Clave InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
Nombre IUPAC propan-2-olato;titanio(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) isopropoxide
Punto de fusión >15.0°C
Densidad 0.9500g/mL
Punto de ebullición 240.0°C
Temperatura de inflamación 46°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 16.6 to 17.3% (Ti)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal Ti[OCH(CH3)2]4
Índice de refracción 1.4654 to 1.4684
Cantidad 1 L
Beilstein 01,II,382
Fieser 11,92; 12,90; 13,13; 14,61; 15,308; 16,54; 17,347
Índice Merck 15,9636
Gravedad específica 0.95
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosidad 4.3 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.26
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Titanium(IV) isopropoxide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.