Learn More
Isopropóxido de titanio (IV), 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11494694
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11494694 500 g 500 g
11484694 100 g 100 g
11404704 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11494694 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13703.36
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-11-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284.219 g/mol
Titanium(IV) isopropoxide is used as a precursor for the preparation of titanium and barium-strontium-titanate thin films. It is useful to make porous titanosilicates and potential ion-exchange materials for cleanup of radioactive wastes. It is an active component of sharpless epoxidation as well as involved in the synthesis of chiral epoxides. In Kulinkovich reaction, it is involved as a catalyst in the preparation of cyclopropanes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isopropóxido de titanio (IV) se utiliza como precursor en la preparación de películas delgadas de titanio y bario-estroncio-titanato. Sirve para crear titanosilicatos porosos y potenciales materiales de intercambio iónico para la limpieza de desechos radiactivos. Es un componente activo de la epoxidación sin ácido y participa en la síntesis de epóxidos quirales. En la reacción de Kulinkovich, participa como catalizador en la preparación de ciclopropanos.
Solubilidad
Soluble en etanol anhidro, éter, benceno y cloroformo.
Nota
Sensible a la humedad. Almacénese en lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes y ácidos fuertes. Reacciona con el agua y produce dióxido de titanio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 546-68-9
Fórmula molecular C12H28O4Ti
Peso molecular (g/mol) 284.219
Número MDL MFCD00008871
Clave InChI VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
Nombre IUPAC propan-2-olato;titanio(4+)
SMILES CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Specifications
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) isopropoxide
Punto de fusión 16°C to 20°C
Densidad 0.955
Punto de ebullición 232°C
Temperatura de inflamación 46°C (115°F)
Fórmula lineal Ti[OCH(CH3)2]4
Índice de refracción 1.464
Cantidad 500 g
Número UN UN2413
Beilstein 3679474
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9480
Información de solubilidad Soluble in anhydrous ethanol,ether,benzene and chloroform.
Formula Weight (peso de la fórmula) 284.23
Porcentaje de pureza 95%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signal Word
  • Atención
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl titanate