Learn More
Yoduro de titanio(IV), ultra seco, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11318587
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2 g
Envase:
Ampolla
Tamaño de la unidad:
2 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
11318587 2 g Ampolla 2 g
1 options
Código de producto. 11318587 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 035724.04
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Titanium(IV) iodide
Punto de fusión 150°C
Nombre de nota Ultra dry
CAS 7720-83-4
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número MDL MFCD00043077
Número UN UN3260
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.52
Porcentaje de pureza 99.99%
Olor Acrid
Envase Ampolla
Sensibilidad Moisture sensitive
Densidad 4.30 g/mL